주요 문서
27219
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
amber glass vial
설명
silanized
특징
closure type screw top vial
deactivation Silanized
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap not included.
특징 및 장점
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)