주요 문서
27094-U
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black phenolic hole cap
특징
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
포장
pkg of 100 ea
파라미터
149 °C temp. limit
직경 × 높이
12 mm × 9 mm
구멍 직경
5 mm
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)