material
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
특징
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
용적
15 mL
피팅
thread for 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Amber glass is useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in polypropylene and can withstand a temperature of 135°C. Includes PTFE/silicone septa which can be used with most organic solvents except chlorosilanes.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.