주요 문서
25718
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.32 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
material
fused silica tubing
포장
pkg of 1
df
0.32 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
3.0 m × 0.32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
A S Abdulamir et al.
BMC immunology, 9, 73-73 (2008-12-18)
Asthma is a complicated network of inflammatory reactions. It is classified into mild, moderate, and severe persistent asthma. The success of asthma therapy relies much on understanding the underlying mechanisms of inflammation at each stage of asthma severity. The aim