주요 문서
24535
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
cone tip stainless steel needle (point style 5)
니들 크기
22s ga
특징
needle type N (cemented needle)
point style 5
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80639
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
  • Septum damage is minimized by the solid domed tip.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)