주요 문서
23311
Supelco
Stainless Steel Graphite Ferrules
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
일반 설명
Graphite ferrules and stainless steel spacers for use with 5 mm columns and liners in Shimadzu GCs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)