주요 문서
23237
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black phenolic cap (no septum)
특징
autoclavable
포장
pkg of 144 ea
파라미터
149 °C temp. limit
피팅
thread for 24-400
호환성
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)