주요 문서
22993
Supelco
Oxiclear Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/4 in. fitting
동의어(들):
DISPOSABLE PURIFIER 1/4 INCH EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
피팅
1/4 in. fitting
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
  • Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
법적 정보
Oxiclear is a trademark of Labclear
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)