주요 문서
22988
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
ferrule, 1/16 in. tubing
동의어(들):
Valco® FERRULE 1/16 PK 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
303 stainless steel
포장
pkg of 10 ea
호환성
1/16 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)