주요 문서
22789
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
glass
Quality Level
제조업체/상표
Tekmar® 14-2334-024
크기
25 mL
응용 분야
industrial hygiene
호환성
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)