주요 문서
22709-U
SP-Alloy Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
동의어(들):
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
NACRES:
SB.54
material
SP alloy
튜빙 길이 × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
애플리케이션
Nickel Alloy, for maximum inertness.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)