주요 문서
22667-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 400-61, stainless steel, 1/4 in.
동의어(들):
Swagelok® SS-400-61,SS BULKHEAD UNION 1/4" EA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
설명
bulkhead design yes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 400-61
피팅
1/4 in.
호환성
for use with 1/4 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We