주요 문서
22280
Valco® Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22 ga
설명
Series C
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 030033
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series C - Removable Needle: A heavy duty gas syringe, it features a positive rear plunger stop and a special low-dead
volume, removable needle. No sample storage capacity.
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)