material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
설명
Series A
특징
removable needle Series A
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 010034
니들 길이 × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
용적
2000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series A - Removable Needle: This Pressure-Lok syringe allows storage of sample within the syringe. Rotary valve in the needle hub allows for sample pre-pressurization prior to injection.
- Integral sample storage valve - actuated by turning the nose piece
- Positive rear flange plunger stop - prevents plunger from blowing out of barrel at elevated pressure
- Modular construction - all components may be quickly disassembled for easy cleaning or replacement
- Leak-tight to 250 psi - liquids and gases
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.