주요 문서
22145-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 1000 mL, PTFE stopcock
동의어(들):
Gas Sampling Bulb, 1000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
material
PTFE stopcock
Quality Level
기술
whole air sampling: suitable
크기
1000 mL
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use these glass bulbs to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis. Oven annealed to resist damage during transportation and on-site use. Available with PTFE or high vacuum glass stopcocks. One half-hole cylindrical Thermogreen septum is included with each bulb.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1