주요 문서
22045-U
Swagelok® Plug
Swagelok® 200-P, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
동의어(들):
Swagelok® 200P,SS PLUGS 1/8" EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 200-P
피팅
1/8 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)