주요 문서
21930-U
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
26 ga
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 001955
니들 길이
70 mm
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)