material
bevel tip needle
glass syringe
설명
Magnum Series
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 060042
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Magnum Series - Removable Needle: This Pressure-Lok series syringe allows sampling and storage of samples up to 500 mL. A low-dead volume, removable needle is used, and a rotary valve allows on-site sampling for later analysis. It is ideal for collection, trace analysis and sample concentration of environmental contaminants.
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.