주요 문서
19141-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
26 ga
설명
blunt tip (stainless steel)
특징
blunt tip (point style 3)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7780-02
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250-10000 μL
호환성
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)