주요 문서
14751
Supelco
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19D3H32NO4
Molecular Weight:
344.50
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)