13975
trans-2-Octenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15D3H24NO4
Molecular Weight:
288.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥98.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
LOSHAHDSFZXVCT-ZOXAIFRYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.