제품명
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
설명
HPLC column
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Astec®
파라미터
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 4.6 mm
Matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
기질 활성군
ristocetin A glycopeptide phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH 범위
3.5-6.8
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
법적 정보
프로토콜
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
관련 콘텐츠
Astec CHIROBIOTIC™ R Chiral HPLC Columns offered by our company. CHIROBIOTIC R is a new introduction into the series of HPLC phases utilizing macrocyclic glycopeptides as chiral selectors.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.