주요 문서
12633
Supelco
Tigloyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D3H18NO4
Molecular Weight:
246.32
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+/t10-/m1/s1/i3D3
InChI key
WURBQCVBQNMUQT-QOHDDEINSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)