ZRB2495
Anti-TRIM28/KAP-1 Antibody, clone 1G5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
Anti-Rab9A Antibody, clone 1B16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, E3 SUMO-protein ligase TRIM28, EC:2.3.2.27, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, RING finger protein 96, TIF1-beta, Transcription intermediary factor 1-beta, Transcriptional intermediary factor 1-beta, Tripartite motif-containing 28
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
결합
unconjugated
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1G5, recombinant monoclonal
설명
recombinant, expressed in HEK 293 cells
제품 라인
ZooMAb® learn more
양식
lyophilized
분자량
calculated mol wt 89 kDa
observed mol wt ~110 kDa
정제법
using Protein A
종 반응성
mouse, human
포장
antibody small pack of 25
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
기술
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
에피토프 서열
N-terminal half
단백질 ID 수납 번호
UniProt 수납 번호
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... TRIM28(10155)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TRIM28/KAP-1 in RAW264.7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected TRIM28/KAP-1 in U2OS cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRIM28/KAP-1 in Human small intestine tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRIM28/KAP-1 in K562 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TRIM28/KAP-1 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
표적 설명
물리적 형태
재구성
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.