특징
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1008-ROT
파라미터
5500 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
일반 설명
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.