제조업체/상표
KD Scientific 780802
용적
8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
특징 및 장점
- Compatible with most syringe pumps
- Fully autoclavable
- Good resistance to most chemicals
- Safe solution when using high pressure dispensing
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.