제조업체/상표
Wilmad WGS-5BL-SP
용량
200 μL
스템 길이
50 mm
일반 설명
The most versatile and reliable coaxial system available for various NMR experiments. General applications include small volume NMR, external referencing or locking and magnetic susceptibility determination. Ideal for variable temperature studies, all parts are made from Pyrex® glass. Note: Outer tube must be ordered separately based on magnetic field strength.
애플리케이션
NMR
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.