제조업체/상표
Wilmad WG-808-Q
용적
100 μL
일반 설명
Small Volume TE102 Variable Temperature Aqueous Cell works with most common Variable Temperature Dewar Inserts. This Aqueous Cell contains Suprasil in critical parts.
애플리케이션
EPR
법적 정보
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.