주요 문서
Z744244
Wilmad® Single Crystal Mounting Rod
size 4 mm, pack of 1
동의어(들):
EPR Mounting Rod, Suprasil Mounting Rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1
제조업체/상표
Wilmad WG-856-Q
크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These rods are manufactured with the highest grade of synthetic quartz to eliminate E′ center defects and paramagnetic material contaminations.
애플리케이션
EPR
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries