특징
no. of channels 1
CE, RoHS Approved
accuracy ± 0.35%
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788180SGL
길이 × 깊이 × 높이
22.6 cm (9 in.) × 19.05 cm (7.5 in.) × 15 cm (5 in.)
용적
0.0005—60 mL
중량
2.66 kg (5.9 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single syringe infuse/withdraw optimized for low flow with program options for 2 programs. 50 steps each. Accommodates syringes 0.5 µl to 60 ml. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
특징 및 장점
- Holds one syringe from 0.5 µl to 60 ml
- High resolution color touch screen
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lb linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
- Programmable
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.