특징
DNase free
RNase free
포장
pkg of 160 ea (2 rolls, 80 sheets per roll)
제조업체/상표
Excel Scientific RSMXTR-2
파라미터
-20-+120 °C temp. range
기술
PCR: suitable
일반 설명
Extra strong adhesive minimizes evaporation but removes without residue. These replacement rolls for the SealMate dispenser are cost effective. Replacement rolls can be easily installed by releasing the locking clasps on the dispenser
애플리케이션
PCR, General Storage
특징 및 장점
- Extra strong adhesive minimizes evaporation yet removes easily without leaving residue on the plate.
- Replacement rolls can be easily installed by releasing the locking clasps on the dispenser
법적 정보
SealMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.