material
polyester
무균
non-sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Excel Scientific TTS-100
파라미터
-40-+120 °C temp. range
기술
PCR: suitable
너비 × 길이
3.125 in. × 5.750 in.
일반 설명
Minimizes evaporation, prevents well-to-well contamination and spillage
- Eliminates the “edge effect” which can occur withplate lids (e.g. greater evaporation in the outsideplate wells)
- Provides a secure seal and is easy to remove
- Rigid polyester film features good clarity and easyhandling
- Can be used as a temporary economical seal whileawaiting further processing
- Features two end-tabs with perforations
애플리케이션
Ideal for General laboratory use, short-term storage, incubation and ELISA
특징 및 장점
Minimizes evaporation, prevents well-to-well contamination and spillage
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.