주요 문서
Z744118
Laser Tough-Tags
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
동의어(들):
Laser flag Tough-Tags, solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
material
white
포장
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
제조업체/상표
Diversified Biotech FLAG-1000
기술
cryopreservation: suitable
너비 × 길이
2.5 in. × 0.5 in.
일반 설명
Laser Flag Tough-Tags 2.50 x 0.50" 1,500/pk
애플리케이션
Cryogenics
특징 및 장점
Chemically inert. Resist organic solvents and caustic agents.
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)