주요 문서
Z744071
General Purpose Sealing Film
polypropylene, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Excel Scientific GPS-PP-100
파라미터
-40-120 °C temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)