주요 문서
Z743551
Thermal MicroBead bag
nylon mesh with drawstring closure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.17
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech BEAD-BAG
기술
PCR: suitable
일반 설명
The Microbead Bag is a nylon mesh bag with drawstring closure for storing, cleaning, using and transporting Thermal Microbeads. Fits our Glacierbrand Ice Buckets and can be used with Cool Bricks for prolonged cooling.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)