포장
pkg of 2000 labels Roll
제조업체/상표
Diversified Biotech CRTH-2100
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.375 in. × 0.625 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Works with most thermal transfer printers
- Temperature resistant from -196°C to 80°C; liquid/vapor phase nitrogen
- Print popular barcode formats for fast and easy sample identification
- Solvent-resistant adhesive provides excellent cold temperature performance
- Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and temperature fluctuations
법적 정보
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.