주요 문서
Z743345
Laser Cryo-Clear® labels
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 1700 pkg
제조업체/상표
Diversified Biotech CLEAR-170
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.28 in. × 0.5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Laser Cryo-Clear® labels
법적 정보
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech