material
Nylon membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pkg of 250 ea
제조업체/상표
GVS Life Sciences 10467010
튜브 크기
5 mL
작업 용적
5.0 mL
공극 크기
0.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CENTREX centrifuge filters are supplied with a range of filtration and separation media. 1.5 ml and 5.0 ml sterile and nonsterile versions are available.
애플리케이션
- 0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
- Sample preparation for quality control
- Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions.
특징 및 장점
- Centrifugal filter units with various types of membrane filter
- Rapid and simple preparation of a large number of samples
- More than six samples can be processed at once
- Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
- Cross contamination avoided
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.