포장
pack of 48 ea (supplied in plate)
제조업체/상표
Bio Byblos Biomedical CC064848
두께
1 mm
결합 유형
non-treated surface
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Simple and efficient cell seeding procedure
- Cells distribute well within the sponge pores and grow easily
- Compatible with well plate and insert
- Exclusive patent license-Hydrogel-like microporous sponge
- Appropriate spheroid size with prevented apoptosis in the spheroids center
- Good for cell cryopreservation
- Form functional spheroids within 24-hours post-seeding and remain stable for at least 40 days
특징 및 장점
Advantages of the Cellusponge Series:
- Natural source
- Spheroid size is controllable and under 200 μm
- Seeding the same as in 2D cell culture and requires no extra steps
- Cells grow rapidly
- Compatible with automatic equipment
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.