material
paper
특징
clay coated heavy paper stock
포장
pack of 25 ea
제조업체/상표
LevGo Inc 19630
용량
186 mL
일반 설명
- Environmentally Friendly - Made of clay coated heavy paper stock, naturally Biodegradable
- Use with virtually any liquid or powder
- Helps to reduce cross contamination
- Good alternative to disposable plastic funnels
- Customizable spout for maximum flexibility - cut stem to any desired opening size or shape
- Innovative “backrest”allows hands-free use when pouring viscous liquids
- Apply a minimum of pressure and the funnel will stay in position
- Use with virtually any liquid or powder*
*Not recommended for hot liquids.
법적 정보
Eco-smartFunnel is a trademark of LevGo Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.