주요 문서
Z740329
PeelASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
동의어(들):
Non pieracble foil laminate, peelable heat seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NA.54
무균
sterile
특징
piercable: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IST Scientific IST-104-115SR
너비 × 길이
115 mm × 500 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Peelable foil laminate for polypropylene plates.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
애플리케이션
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
법적 정보
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)