material
plastic (Disposable)
무균
sterile; γ-irradiated
특징
graduations Subdivisions 0.2mL
plugged
포장
pack of 150 ea
제조업체/상표
Cole Parmer 2299931
측정 범위
accuracy: +1 - 2%
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Argos brand mini disposable pipettes were developed for tissue culture applications or for use in confined spaces such as laminar hoods. These mini pipettes measure 9 in. and fit most serological pipettors. Smaller size reduces distance between sample and pipettor aiding in more ergonomic pipetting.
Product Details:
Product Details:
- Polystyrene, gamma sterilized & pyrogen free
- Easy to read graduations from +1 - 2%
- Unique filter plug stays put and eliminates lint fibers
- Color coded rings for easy identification
- Fiber free paper & plastic wrap ensures quick peel apart opening
- Dispenser box allows for access of pipettes without opening top; color coded with universal stacking design
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.