주요 문서
Z740295
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 10 - 15 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Cole Parmer 439738
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
법적 정보
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.