주요 문서
Z740234
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix (C18), binder, Polymeric, fluorescent indicator
동의어(들):
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
material
aluminum support
silica gel 60 matrix (C18)
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05559.0001
기술
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Application of TLC-Spectrodensitometric and Chemometric Methods for Determination of Momenta Cream: A Comparative Study Applied on Ternary Mixture.: The research compares TLC-spectrodensitometric and chemometric methods for simultaneous determination of components in Momenta cream using aluminum TLC plates. The study validates these methods as effective for analyzing pharmaceutical formulations (Salem et al., 2021).
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)