주요 문서
Z734535
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
1 well, polystyrene chamber, 1.5 borosilicate coverglass, 8.6 cm2/well, 96/cs
동의어(들):
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
무균
non-sterile
sterile
품질
CE marked
포장
case of 96
제조업체/상표
Nunc 155360
너비 × 길이
25 mm × 75 mm
웰 영역
8.6 cm2
1
작업 용적
2.0-4.5 mL
적합성
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
법적 정보
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)