주요 문서
Z734098
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-25 digital disperser, 10 mm, 10/cs
동의어(들):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.22
material
polycarbonate
특징
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
IKA 3452200
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)