추천 제품
AC/DC 입력
100 - 127 V AC
특징
cooling
refrigerated
제조업체/상표
Hettich 2205-01
재고 정보
not available in EU
파라미터
temp. range at -20-40 °C
18000 rpm
31514 rpm
기술
centrifugation: suitable
높이 × 너비 × 깊이
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 650 mm (25.5 in.)
중량
42 kg (92.5 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Available in non-refrigerated (220) and refrigerated (220R) versions
- Accomodates 0.2-2.0 mL microliter tubes (The refrigerated MIKRO 220R can also accomodate tubes up to 50 mL)
- Extremely short run-up and run-down times even with rotors attaining higher speeds
- Centrifuge chamber of stainless steel
- Powered lid-locking with viewing port in lid
- Quick entry foil keypad
- Lid locking and holding during rotor run
- Lid dropping protection
- Emergency lid-lock release
- Motor-overheating protection
- Chamber overheating protection (MIKRO 220R only)
- Imbalance switch-off
- Automatic rotor recognition
- Easily exchangeable rotors
- 10 programmable memories
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
호환성
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.