주요 문서
Z722790
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.82
특징
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1324
파라미터
3,328 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Carriers not included.
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)