특징
electronic: no
single-channel
포장
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
제조업체/상표
Nichiryo SG-M
재고 정보
not available in (Not available in France)
최대 용적
1.5 mL
용적
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
특징 및 장점
- Provides easy single handed-operation
- Volume settings and syringes can be easily changed
- Syringes are autoclave friendly
- Liquids from vials can be extracted easily from slender syringes
- Can dispense up to 35 variations
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.