주요 문서
Z710962
Rack for glass slides
for 20/40 slides, glass
동의어(들):
900304
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
MA.01
material
glass
특징
Holds 20/40 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
WHEATON® 900304
크기
118x88x70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass rack holds 20 single slides, 39 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 40 slides back to back. Manufactured from soda-lime glass.
특징 및 장점
• Manufactured from soda-lime glass• These mix-and-match components offer greater flexibility in meeting your requirements• This staining dish accommodates 16, 20 and 30 slide racks• It holds slides sizes 3” x 1” (75mm x 25mm), 3” x 1-1/2” (75mm x 38mm), and 3” x 2” (75mm x 51mm)• Approximate inside bottom dimensions (mm): 121 L x 90 W x 66 D
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1